2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1647-10G OR1647-5G
APOSOR1647-10GEA 161 EUR
APOSOR1647-10G APOSOR1647-5G
2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₅NO
Molecular Weight: 189.2500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419311
CAS-Nummer: 34595-26-1