2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR1649-1G OR1649-5G
APOSOR1649-1GEA 72.5 EUR
APOSOR1649-1G APOSOR1649-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd 95%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Formel: C₁₀H₈N₂O
Schmelzpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086186
CAS-Nummer: 138479-47-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR