1,5-Dibromnaphthalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16492-1G OR16492-5G
APOSOR16492-1GEA 29 EUR
APOSOR16492-1G APOSOR16492-5G
1,5-Dibromnaphthalin 98%
1,5-Dibromonaphthalene
Formel: C₁₀H₆Br₂
Molecular Weight: 285.9600 g/mol
Schmelzpunkt: 130…130.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00089984
CAS-Nummer: 7351-74-8