6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Chroman-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Chroman-6-boronic acid, pinacol ester
OR16520-1G
OR16520-250MG
OR16520-5G
APOSOR16520-1GEA
59.6
EUR
APOSOR16520-1G
APOSOR16520-250MG
APOSOR16520-5G
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman 99%
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman
Formel:
C₁₅H₂₁BO₃ Molecular Weight: 260,14 g/mol Schmelzpunkt: 72…74,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12028565 CAS-Nummer: 1002727-88-9 |