tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Cyano-1H-indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected
OR1657-1G
OR1657-5G
OR1657-25G
APOSOR1657-1GEA
148
EUR
APOSOR1657-1G
APOSOR1657-5G
APOSOR1657-25G
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₄N₂O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
914348-93-9 |