Isoquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16580-1G OR16580-5G OR16580-25G
APOSOR16580-1GEA 0 EUR
APOSOR16580-1G APOSOR16580-5G APOSOR16580-25G
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075137
CAS-Nummer: 6624-49-3