1-Boc-4-bromo-3-formylindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Boc-4-Bromo-3-formylindole, 4-Bromo-1H-indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected
OR1660-1G OR1660-5G OR1660-10G
APOSOR1660-1GEA 29 EUR
APOSOR1660-1G APOSOR1660-5G APOSOR1660-10G
1-Boc-4-bromo-3-formylindole 98%
1-Boc-4-bromo-3-formylindole
Formel: C₁₄H₁₄BrNO₃
Molecular Weight: 324,1699 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864694
CAS-Nummer: 303041-88-5