5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16617-250MG
OR16617-1G
APOSOR16617-250MGEA
132
EUR
APOSOR16617-250MG
APOSOR16617-1G
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylicacid hydrochloride
Formel:
C₉H₁₃ClN₂O₄ Molecular Weight: 248.67 g/mol Schmelzpunkt: 154…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08277061 CAS-Nummer: 944450-97-9 |