2-Methyl-2-propanyl-3-[(methylsulfonyl)oxy]-1-piperidincarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Boc-4-(methanesulphonyloxy)piperidine, tert-Butyl 4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(Methanesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylate, 4-(Methanesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(methanesulphonyloxy)piperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidyl Methanesulphonate
OR16622-10G OR16622-25G
APOSOR16622-10GEA 53.8 EUR
APOSOR16622-10G APOSOR16622-25G
2-Methyl-2-propanyl-3-[(methylsulfonyl)oxy]-1-piperidincarboxylat 98%
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₅S
Molecular Weight: 279,3500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116220
CAS-Nummer: 141699-59-4