1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16623-1G OR16623-500MG OR16623-5G
APOSOR16623-1GEA 72.5 EUR
APOSOR16623-1G APOSOR16623-500MG APOSOR16623-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Schmelzpunkt: 70…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864190
CAS-Nummer: 1046832-21-6