2-Piperidino-5-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Piperidin-1-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-(Piperidin-1-yl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
OR16628-5G
APOSOR16628-5GEA 156 EUR
APOSOR16628-5G
2-Piperidino-5-pyridinboronsäurepinakolester
2-Piperidino-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₅BN₂O₂
Molecular Weight: 288,1929 g/mol
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798274
CAS-Nummer: 852228-08-1