1,4-Benzodioxan-6-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid, pinacol ester, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid, pinacol ester, 2-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR16635-1G
OR16635-5G
APOSOR16635-1GEA
84.1
EUR
APOSOR16635-1G
APOSOR16635-5G
1,4-Benzodioxan-6-boronsäurepinakolester
1,4-Benzodioxan-6-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₄ Molecular Weight: 262.1093 g/mol Schmelzpunkt: 54…55 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD05663890 CAS-Nummer: 517874-21-4 |