3-Amino-1H-pyrazol-4-carboxamidsulfat (2:1) 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Aminopyrazole-4-carboxamide Hemisulphate, 3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulphate salt, 3-Amino-4-carbamoylpyrazole Hemisulphate, 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulphate, Allopurinol Related Compound A
OR16674-5G OR16674-25G OR16674-100G
APOSOR16674-5GEA 21.9 EUR
APOSOR16674-5G APOSOR16674-25G APOSOR16674-100G
3-Amino-1H-pyrazol-4-carboxamidsulfat (2:1) 97+%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1)
Formel: C8H14N8O6S
Molecular Weight: 350.31 g/mol
Siedepunkt: 454.3 °C
Schmelzpunkt: 224…232 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013093
CAS-Nummer: 27511-79-1