8-Boc-2,8-diazaspiro[4.5]decane oxalate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16707-1G OR16707-250MG
APOSOR16707-1GEA 429 EUR
APOSOR16707-1G APOSOR16707-250MG
8-Boc-2,8-diazaspiro[4.5]decane oxalate
8-Boc-2,8-diazaspiro[4.5]decane oxalate
Formel: C₁₅H₂₆N₂O₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20527269
CAS-Nummer: 1408074-53-2