1-Boc-3-formylindole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-Indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected, 1-Boc-3-Formylindole
OR1671-5G OR1671-10G OR1671-25G
APOSOR1671-5GEA 21.9 EUR
APOSOR1671-5G APOSOR1671-10G APOSOR1671-25G
1-Boc-3-formylindole
1-Boc-3-formylindole
Formel: C₁₄H₁₅NO₃
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049230
CAS-Nummer: 57476-50-3