(R)-(+)-Anicyphos
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4R)-(+)-5,5-Dimethyl-2-hydroxy-4-(2-methoxyphenyl)-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide
OR16846-1G OR16846-500MG
APOSOR16846-1GEA 180 EUR
APOSOR16846-1G APOSOR16846-500MG
(R)-(+)-Anicyphos
(R)-(+)-Anicyphos
Formel: C₁₂H₁₇O₅P
Schmelzpunkt: 197…200 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00190172
CAS-Nummer: 98674-82-9