(R)-(+)-Chlocyphos
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4R)-4-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxy-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide, (4R)-(+)-4-(2-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-2-hydroxy-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide
OR16850-1G
OR16850-5G
APOSOR16850-1GEA
109
EUR
APOSOR16850-1G
APOSOR16850-5G
(R)-(+)-Chlocyphos
(R)-(+)-Chlocyphos
Formel:
C₁₁H₁₄ClO₄P Molecular Weight: 276,66 g/mol Schmelzpunkt: 228…234 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00069409 CAS-Nummer: 98674-87-4 |