4-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR16861-250MG OR16861-1G
APOSOR16861-250MGEA 0 EUR
APOSOR16861-250MG APOSOR16861-1G
4-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde
4-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde
Formel: C₈H₉ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12025925
CAS-Nummer: 1160474-84-9