Methyl-3-brompicolinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-bromo-2-pyridinecarboxylate
OR16874-1G OR16874-5G OR16874-25G
APOSOR16874-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16874-1G APOSOR16874-5G APOSOR16874-25G
Methyl-3-brompicolinat
Methyl-3-brompicolinat
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,0300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12025946
CAS-Nummer: 53636-56-9