Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid hydrazide
OR16906-1G OR16906-5G OR16906-250MG
APOSOR16906-1GEA 116 EUR
APOSOR16906-1G APOSOR16906-5G APOSOR16906-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Formel: C₈H₈N₄O
Molecular Weight: 176.179 g/mol
Schmelzpunkt: 213…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07021499
CAS-Nummer: 886361-97-3