Iodethan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyliodid
OR16933-100G
OR16933-500G
APOSOR16933-100GEA
87
EUR
APOSOR16933-100G
APOSOR16933-500G
Iodethan 98%
Iodethan
Formel:
C₂H₅I Molecular Weight: 155.97 g/mol Siedepunkt: 69…73 °C Schmelzpunkt: –108 °C Dichte: 1.95 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001091 CAS-Nummer: 75-03-6 EINECS: 200-833-1 UN: 1993 ADR: 3 III Merck Index: 13,03846 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...