2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dibromobenzaldehyde
OR16948-1G OR16948-5G
APOSOR16948-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16948-1G APOSOR16948-5G
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde 95%
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O
Schmelzpunkt: 89…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11040410
CAS-Nummer: 67713-23-9