tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Hydroxymethyl)-6-methoxy-1H-indole, N-BOC protected
OR1695-1G
OR1695-5G
APOSOR1695-1GEA
139
EUR
APOSOR1695-1G
APOSOR1695-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate 96%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
914349-08-9 |