Eisen(III)citrat Hydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ferric citrate
OR16950-1KG OR16950-250G
APOSOR16950-1KGEA 163 EUR
APOSOR16950-1KG APOSOR16950-250G
Eisen(III)citrat Hydrat
Eisen(III)citrat Hydrat
Formel: C₆H₅FeO₇·xH₂O
Molecular Weight: 244.948 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149615
CAS-Nummer: 334024-15-6
EINECS: 222-536-6