3-Aminophenol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Hydroxyanilin

OR16952-1KG OR16952-500G OR16952-100G
APOSOR16952-1KGEA 102 EUR
APOSOR16952-1KG APOSOR16952-500G APOSOR16952-100G
3-Aminophenol
3-Aminophenol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 164 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007786
CAS-Nummer: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR