1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR16966-1G OR16966-5G
APOSOR16966-1GEA 0 EUR
APOSOR16966-1G APOSOR16966-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Formel: C₈H₁₇ClN₂
Siedepunkt: 85…87 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: –23…–22 °C
Dichte: 1.015 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 104-16-5
EINECS: 203-181-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR