1,9-Nonandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,9-Dihydroxynonan, Nonamethylenglycol, Nonamethylenglykol
OR16970-100G OR16970-500G
APOSOR16970-100GEA 26.1 EUR
APOSOR16970-100G APOSOR16970-500G
1,9-Nonandiol 98%
1,9-Nonandiol
Formel: C₉H₂₀O₂
Molecular Weight: 160,26 g/mol
Siedepunkt: 177 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002991
CAS-Nummer: 3937-56-2