4-(Methylamino)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16971-25G
APOSOR16971-25GEA 128 EUR
APOSOR16971-25G
4-(Methylamino)benzonitril
4-(Methylamino)benzonitril
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Schmelzpunkt: 87…91 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00016381
CAS-Nummer: 4714-62-9