3,5-Di-tert-butylbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Bis(tert-butyl)benzaldehyde
OR16972-1G OR16972-25G OR16972-5G
APOSOR16972-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16972-1G APOSOR16972-25G APOSOR16972-5G
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyd
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyd
Formel: C₁₅H₂₂O
Molecular Weight: 218,34 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 85…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026298
CAS-Nummer: 17610-00-3