(Iodmethyl)cyclopentan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR16976-1G OR16976-250MG
APOSOR16976-1GEA 55.1 EUR
APOSOR16976-1G APOSOR16976-250MG
(Iodmethyl)cyclopentan 98%
(Iodomethyl)cyclopentane
Formel: C₆H₁₁I
Siedepunkt: 156…158 °C
Dichte: 1,604 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03453190
CAS-Nummer: 27935-87-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR