Cyclopentancarbaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16978-100G OR16978-25G
APOSOR16978-100GEA 255 EUR
APOSOR16978-100G APOSOR16978-25G
Cyclopentancarbaldehyd 95%
Cyclopentancarbaldehyd
Formel: C₆H₁₀O
Siedepunkt: 140…141 °C
Dichte: 0,919 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00060798
CAS-Nummer: 872-53-7
EINECS: 212-829-7
UN: 1989
ADR: 3,III