4(3H)-Pyrimidinone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Pyrimidinol, 4(3H)-Pyrimidone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4-Hydroxypyrimidine, Pyrimidin-4(3H)-one
OR16979-5G
OR16979-25G
OR16979-100G
OR16979-500G
OR16979-1KG
APOSOR16979-5GEA
21.9
EUR
APOSOR16979-5G
APOSOR16979-25G
APOSOR16979-100G
APOSOR16979-500G
APOSOR16979-1KG
4(3H)-Pyrimidinone 98%
4(3H)-Pyrimidinone
Formel:
C₄H₄N₂O Molecular Weight: 96,09 g/mol Schmelzpunkt: 166…169 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006664 CAS-Nummer: 4562-27-0 EINECS: 224-932-4 |