2-Nitro-m-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-2-nitroaniline
OR16981-1G OR16981-25G OR16981-5G
APOSOR16981-1GEA 26.1 EUR
APOSOR16981-1G APOSOR16981-25G APOSOR16981-5G
2-Nitro-m-toluidin 97%
2-Nitro-m-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,1500 g/mol
Schmelzpunkt: 105 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00074851
CAS-Nummer: 601-87-6