4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16985-100MG OR16985-1G OR16985-5G OR16985-250MG
APOSOR16985-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR16985-100MG APOSOR16985-1G APOSOR16985-5G APOSOR16985-250MG
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
4-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇NO₂
Schmelzpunkt: 196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020382
CAS-Nummer: 50685-26-2