5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: DMPO, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide
OR16990-1G OR16990-5G OR16990-10G
APOSOR16990-1GEA 29 EUR
APOSOR16990-1G APOSOR16990-5G APOSOR16990-10G
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide 97%
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide
Formel: C₆H₁₁NO
Molecular Weight: 113.16 g/mol
Siedepunkt: 78 °C/1.4mmHg
Schmelzpunkt: 25…29 °C
Dichte: 1.015 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005279
CAS-Nummer: 3317-61-1
EINECS: 222-011-1