2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-3,5-dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR16993-1G OR16993-250MG OR16993-5G
APOSOR16993-1GEA 120 EUR
APOSOR16993-1G APOSOR16993-250MG APOSOR16993-5G
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid 96%
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid
Formel: C₆H₂BrCl₂NO₂
Molecular Weight: 270.90 g/mol
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411637
CAS-Nummer: 343781-56-6