1,3-Dibromaceton 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dibromopropan-2-one
OR16995-1G OR16995-5G OR16995-10G
APOSOR16995-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16995-1G APOSOR16995-5G APOSOR16995-10G
1,3-Dibromaceton 95%
1,3-Dibromaceton
Formel: BrH₂CC(O)CH₂Br
Molecular Weight: 215,87 g/mol
Siedepunkt: 97…98 °C/21mmHg
Dichte: 2,12 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013540
CAS-Nummer: 816-39-7
EINECS: 212-430-8
UN: 1760
ADR: 8,II