4,6-Dihydroxynicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR16997-1G OR16997-5G
APOSOR16997-1GEA 66.7 EUR
APOSOR16997-1G APOSOR16997-5G
4,6-Dihydroxynicotinic acid
4,6-Dihydroxynicotinic acid
Formel: C₆H₅NO₄
Molecular Weight: 155.11 g/mol
Schmelzpunkt: 309…311 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234168
CAS-Nummer: 5466-62-6