3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Chloroxynil
OR17010-1G OR17010-5G
APOSOR17010-1GEA 62.5 EUR
APOSOR17010-1G APOSOR17010-5G
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril 97%
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 188,01 g/mol
Schmelzpunkt: 143…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002177
CAS-Nummer: 1891-95-8