Trimethylsilan 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR17012-25G
OR17012-5G
APOSOR17012-25GEA
632
EUR
APOSOR17012-25G
APOSOR17012-5G
Trimethylsilan 99.99%
Trimethylsilane
Formel:
C₃H₁₀Si Siedepunkt: 6,7 °C Schmelzpunkt: –135,9 °C Dichte: 0,634 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039791 CAS-Nummer: 993-07-7 UN: 3161 ADR: 2.1, |