1-Methoxy-1,4-cyclohexadien, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17014-5G OR17014-1G
APOSOR17014-5GEA 897 EUR
APOSOR17014-5G APOSOR17014-1G
1-Methoxy-1,4-cyclohexadien, technische Qualität
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene
Formel: C₇H₁₀O
Siedepunkt: 148…150 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001536
CAS-Nummer: 2886-59-1
EINECS: 220-747-8
UN: 1993
ADR: 3,III