trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
OR17015-1G OR17015-25G OR17015-5G
APOSOR17015-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17015-1G APOSOR17015-25G APOSOR17015-5G
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formel: C₈H₁₈N₂
Molecular Weight: 142,24 g/mol
Siedepunkt: 78…80 °C/18mmHg
Dichte: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001702
CAS-Nummer: 67579-81-1
UN: 2735
ADR: 8,II