4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1702-1G OR1702-5G
APOSOR1702-1GEA 111 EUR
APOSOR1702-1G APOSOR1702-5G
4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161,1574 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05864721
CAS-Nummer: 81779-27-3