4-Brom-1-indanon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR17021-100G
APOSOR17021-100GEA
109
EUR
APOSOR17021-100G
4-Brom-1-indanon
4-Bromo-1-indanone
Formel:
C₉H₇BrO Molecular Weight: 211,06 g/mol Siedepunkt: 125 °C/1,5mmHg Schmelzpunkt: 95…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01719772 CAS-Nummer: 15115-60-3 |