4-Amino-5-brom-2-chlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Brom-2-chlor-4-pyridylamin
OR17025-1G OR17025-500MG OR17025-2.5G OR17025-10G OR17025-25G
APOSOR17025-1GEA 0 EUR
APOSOR17025-1G APOSOR17025-500MG APOSOR17025-2.5G APOSOR17025-10G APOSOR17025-25G
4-Amino-5-brom-2-chlorpyridin
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₄BrClN₂
Schmelzpunkt: 127…129 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09037459
CAS-Nummer: 857730-21-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III