Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate

OR17032-1G OR17032-5G OR17032-25G
APOSOR17032-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17032-1G APOSOR17032-5G APOSOR17032-25G
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 146…148 °C/0,75mmHg
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075443
CAS-Nummer: 25991-27-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR