tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1704-1G OR1704-5G
APOSOR1704-1GEA 0 EUR
APOSOR1704-1G APOSOR1704-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₉NO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05864723
CAS-Nummer: 914349-13-6