tert-Butyl-5-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)-1H-indole, N-BOC protected
OR1705-100MG OR1705-250MG OR1705-500MG
APOSOR1705-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR1705-100MG APOSOR1705-250MG APOSOR1705-500MG
tert-Butyl-5-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-5-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 914349-14-7