4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-1H-indazole, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-amino-1H-indazole-1-carboxylate
OR17050-1G OR17050-250MG
APOSOR17050-1GEA 69.6 EUR
APOSOR17050-1G APOSOR17050-250MG
4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₂
Molecular Weight: 233,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11052618
CAS-Nummer: 801315-74-2