2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Deazaguanine
OR17058-1G OR17058-250MG OR17058-5G
APOSOR17058-1GEA 161 EUR
APOSOR17058-1G APOSOR17058-250MG APOSOR17058-5G
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formel: C₆H₆N₄O
Molecular Weight: 150,14 g/mol
Schmelzpunkt: 323…324 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09033259
CAS-Nummer: 7355-55-7